F0556
Human Fibronectin
from human fibroblasts, liquid, ~0.5 mg/mL, suitable for cell culture
Synonym(e):
Fibronectin
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Fibronektin-Lösung, menschliche Fibroblasten, cell culture derived, ~0.5 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Biologische Quelle
human fibroblasts
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Produktlinie
BioReagent
Form
solution
Mol-Gew.
31 kDa
Verpackung
pkg of 100 μL
Konzentration
~0.5 mg/mL
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
HBSAG, none detected
HCV, none detected
HIV-1/HIV-2, none detected
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Bindungsspezifität
Peptide Source: Collagen
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FN1(2335)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Zur Aufreinigung der menschlichen extrazellulären Matrix (EZM)
- Zur Beschichtung von Gewebekulturplatten mit extrazellulären Matrixkomponenten
- Während der Zellkultur (für die xenofreie, feederfreie Kultivierung werden die Zellen in menschliches Fibronektin mit anderen Komponenten übertragen)
Fibronektin aus menschlichem Plasma kann mit Epithelzellen, Mesenchymzellen, Nervenzellen, Fibroblasten, Neuralleistenzellen und Endothelzellen verwendet werden. Es wird zur Verwendung als Zellkultursubstrat zu 1–5 μg/cm2 oder 0,5–50 μg/ml empfohlen. Die optimale Konzentration hängt vom Zelltyp sowie von der Anwendung und den Forschungszielen ab.
Biochem./physiol. Wirkung
Komponenten
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable