Merck
EP5825741005
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 250 mL flat, 175–250 mL, pack of 2
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
capacity 250 mL flat, 175–250 mL
for use with aerosol-tight lid
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5825741005 (Global)
Parameter
3,112 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
145 mm
Durchmesser
62 mm
Kompatibilität
for use with 750 mL round bucket
Allgemeine Beschreibung
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Compatible for 1 bottle 250 mL flat, 175–225/ 250 mL conical, for Rotor S-4-104, Rotor S-4x1000 round buckets, and Rotor S-4x750
  • Flat bottom shape adapter
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG