CLS431124
Corning® large volume centrifuge tube support cushions
Synonym(e):
centrifuge tube holders, centrifuge tube support cushions, centrifuge tube supports
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyetherimide
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
reusable
Holds 500 mL tubes
Verpackung
pack of 1
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 431124
Methode(n)
centrifugation: suitable
Farbe
gray
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)