Merck
EP5825734009
Adapter for Eppendorf® S-4-104 Rotor
capacity, 14 x 15 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Materialien
conical bottom
Leistungsmerkmale
capacity 14 x 15 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5825734009 (Global)
Parameter
3,197 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
125 mm
Durchmesser
17 mm
Kompatibilität
for use with 750 mL round bucket
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)