Merck
EP5495508007
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-18x2-Kit, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns, lid
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
lid
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns
FA-18x2-Kit
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5495508007
Parameter
15,060 max. RCF (18,565 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5425
Allgemeine Beschreibung
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG