EP5409715003
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
S-24-11-AT, aerosol-tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, with lid and wind shield
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol-tight
swing bucket rotor
with lid and wind shield
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5409715003 (Global)
Parameter
12,700 rpm
16,050 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5427R
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)