Merck
EP5427753001
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-30-11, incl. rotor lid, aerosol-tight 
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-45-30-11, incl. rotor lid, aerosol-tight 
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427753001
Parameter
14,000 max. RCF (20,817 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5430/5430R
Allgemeine Beschreibung
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)