Merck
EP5427712003
Eppendorf® Rotor F-45-30-11
incl. rotor lid, coated
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor lid, coated
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427712003
Parameter
14,000 max. RCF (20,817 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5340/5430R
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)