Merck
EP0030078748
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax
PCR clean, sterile, tip volume × L 50-1000 μL × 76 mm, blue, case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
Synonym(e):
pipetting tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Spitze Volumen × L:
50-1000 μL × 76 mm
Sterilität:
sterile (PCR clean/sterile/pyrogen-free)
sterile
Leistungsmerkmale:
PCR clean
Low binding, filter, RNA or DNA free, pcr, low retention etc.
Verpackung:
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
rack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Sterilität
sterile (PCR clean/sterile/pyrogen-free)
sterile
Leistungsmerkmale
PCR clean
Low binding, filter, RNA or DNA free, pcr, low retention etc.
Verpackung
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
rack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Spitze Volumen × L
50-1000 μL × 76 mm
Farbe
blue
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Der neue violett-weiße Filter für die ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax Filterspitzen kombiniert den zuverlässigen Kontaminationsschutz Ihrer Pipette vor der Probenflüssigkeit mit einem nahezu 100-prozentigen Schutz vor Aerosolen1) und Biomolekülen.
Dieser Dualfilter schließt sich sofort bei Kontakt mit der überpipettierten Probe, ohne das wertvolle Material zu inhibieren. Zusätzlich werden Tropfen und Spritzer von der weißen Schicht zurückgehalten; die violette Schicht schützt als zweite Barriere hocheffektiv vor Probenflüssigkeit.
Weitere Informationen und Zertifizierungen zu spezifischen Probenrückgewinnungseigenschaften, PCR-Inhibition und Aerosolschutz finden Sie auf der Eppendorf-Website Ihres Landes.
Produktanwendungen:
  • DNA-Anwendungen (z. B. PCR)
  • RNA-Anwendungen (z. B. Genexpressionsanalysen)
  • Proteinanwendungen (z. B. Antikörperuntersuchung)
  • Zellkulturanwendungen (z. B. Medien)
  • Anwendungen mit radioaktiven Stoffen
  • Alle Anwendungen, bei denen Flüssigkeiten zur Bindung von Aerosolen der Klasse 1 verwendet werden
Produktmerkmale:
  • Zuverlässiger Schutz vor Flüssigkeiten
  • Zuverlässiger Schutz vor Aerosolen der Klasse 1 und Biomolekülen
  • Keine PCR-hemmenden Zusatzstoffe
  • Schutz der Pipette vor aggressiven Flüssigkeiten bei Überpipettierung
  • In den Ausführungen PCR-rein und steril (steril und pyrogenfrei) erhältlich
  • Kontinuierliche Kontrollen jeder Produktionscharge seitens eines unabhängigen Labors gewährleisten hohe Reinheit und Qualität
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
ep Dualfilter T.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)