Merck
EP0030078527
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.®
PCR clean, sterile, tip volume × L 0.5-20 μL × 46 mm, light gray tip, case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
Synonym(e):
pipetting tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Sterilität
sterile (PCR clean/sterile)
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
PCR clean
RNase and DNase free
filter low retention etc.
Verpackung
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030078527
tip volume × L
0.5-20 μL × 46 mm
Farbe
light gray tip
Bindungsart
low binding surface
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Spezieller Zweiphasenfilterschutz mit ep Dualfilter T.I.P.S®.
Die Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.® sind die ersten Filterspitzen mit einem Zweiphasenfilter zum Schutz vor Verunreinigungen. Die Spitzen werden in höchstmöglicher Qualität aus reinen, nicht recycelten Materialien unter Reinraumbedingungen hergestellt. Sie zeichnen sich durch eine definierte Fließdynamik, geringe Benetzbarkeit und hohe Wärmestabilität aus. Sie sind als pyrogenfrei und PCR-sauber zertifiziert (frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-hemmenden Substanzen).
Diese ep Dualfilter T.I.P.S.® weisen gut definierte Porengrößen innerhalb der beiden Filterschichten auf. Die weiße Schicht auf der Probenseite hält Tropfen, Spritzer und Aerosole zurück. Die blaue Schicht darüber bildet eine hochwirksame Doppelbarriere, die selbst Biomoleküle zuverlässig bindet.
Ohne Filter ist die Pipette einer Kontamination durch die Probe und Aerosole ausgesetzt. Herkömmliche Einschichtfilter können Partikel und Moleküle nicht gänzlich zurückhalten. Nur ep Dualfilter T.I.P.S.® bieten zuverlässigen Schutz selbst vor feinsten Verunreinigungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Zwei Filterschichten bieten doppelten Schutz für Pipette und Probe
  • Zwei Filterschichten bieten doppelten Schutz vor Aerosolen und Biomolokülen
  • Frei von PCR-Inhibitor-Additiven
  • Zum Patent angemeldete Technologie
  • Alle Spitzen werden steril geliefert, Eppendorf PCR sauber und pyrogenfrei
  • Chargen-zertifiziert
  • Definierte Flussdynamik
  • Geringe Benetzbarkeit
  • Hohe thermische Stabilität
  • Auslaufsichere Abdichtung
  • Minimaler Kraftaufwand zum Aufsetzen und Abwerfen
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
ep Dualfilter T.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG