Wichtige Dokumente
E8031
Esmolol -hydrochlorid
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzenepropanoic acid methyl ester hydrochloride -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
desiccated
mp (Schmelzpunkt)
89.0-90.6 °C
Löslichkeit
H2O: 12 mg/mL
Ersteller
Baxter
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.COC(=O)CCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
InChI
1S/C16H25NO4.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-21-15-7-4-13(5-8-15)6-9-16(19)20-3;/h4-5,7-8,12,14,17-18H,6,9-11H2,1-3H3;1H
InChIKey
GEKNCWBANDDJJL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves