Fortfahren mit
E2884
Esterase aus Schweineleber
ammonium sulfate suspension, ≥150 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
Carboxyl esterase, Carboxylester-Hydrolase, PLE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥150 units/mg protein (biuret)
Biological source:
Porcine liver
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine liver
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
mol wt
168 kDa
storage temp.
2-8°C
General description
Esterase, also known as carboxyl ester hydrolase is a member of the hydrolase superfamily of enzymes.
Application
Esterase aus der Schweineleber wird zur Katalysierung der Hydrolyse von Pentaacetylcatechin und Epicatechin bei pharmazeutischen sowie industriellen Anwendungen verwendet.
Esterase aus der Schweineleber wird häufig für kinetische Auflösungen und die asymmetrische Synthese in der organischen Chemie verwendet.
The enzyme from Sigma has been used to develop an alternative gel-based protocol for screening for bead-bound catalytic activity in aqueous media.[1] The product has also been used to investigate the properties of the compound L-valine-3-{8-[(E)-2-[3-methoxyphenyl)ethenyl]-7-methyl-1-propargylxanthine-3-yl}propyl ester hydrochloride (MSX-4, an aminoacid ester prodrug of the adenosine A2A receptor antagonist MSX-2).[2]
Esterase from porcine liver has been used to unmask the fluorescence in ultraviolet-visible spectroscopy.
Biochem/physiol Actions
Esterase wirkt auf wasserlösliche Carboxylester ein, die kurzkettige Fettsäuren enthalten. Ihre Funktionalität wird auf die katalytische Triade Ser, His und Asp/Glu zurückgeführt.
Pig liver esterase catalyzes enantioselective conversion of an ester to a carboxylic acid. The molecular weight is found to be 168 kDa. It is a serine enzyme with two active sites on each molecule, which dissociates into active half-molecules in the presence of dilute acid or concentrated salts.[3]
Esterase enzyme of bacteria and fungi seems to have several industrial applications. It is capable of catalyzing the hydrolysis and synthesis of ester bonds.
Physical form
Suspension in 3.2 M (NH4)2SO4, pH 8
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of ethyl butyrate to butyric acid and ethanol per min at pH 8.0 at 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E088746058E3019
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥30 units/mg protein
specific activity
≥50 U/mg
specific activity
≥15 units/mg solid
biological source
Porcine liver
biological source
-
biological source
Porcine liver
biological source
-
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid, powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
168 kDa
mol wt
60 kDa
mol wt
Mr ~162000
mol wt
168 kDa
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Esterase aus Schweineleber
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E2884-20KU04061833602980
E2884-200UN04061832755564
E2884-1KU04061833602973
E2884-5KU04061832755588
Questions
  1. What is the concentration of ammonium sulfate?
    1 answer
    1. As indicated above, under 'Physical form': Suspension in 3.2 M (NH4)2SO4, pH 8