Wichtige Dokumente
E1281
Anti-Ezrin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-80K, Anti-Cytovillin, Anti-p81
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~80 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: 20-40 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 0.5-1 μg using RIPA extract of human A431 cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EZR(7430)
mouse ... Ezr(22350)
rat ... Ezr(54319)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunolocalization studies
- immunostaining
- immunofluorescence and immunohistochemistry
- immunoblot
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable