Wichtige Dokumente
E0276
EPPS
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
Synonym(e):
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure, 4-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-1-propansulfonsäure, N-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-N′-(3-propansulfonsäure)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
BioPerformance Certified
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (titration)
Form
crystalline powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin and Total Aerobic Microbial Count, tested
pH-Wert
7.3-8.7
Nützlicher pH-Bereich
7.3-8.7
pKa (25 °C)
8.0
pKa
8
mp (Schmelzpunkt)
237-239 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 25 g + 50 mL, clear, colorless
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
λmax
A290 at ≤0.1 (C=33% w/w)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
SMILES String
OCCN1CCN(CCCS(O)(=O)=O)CC1
InChI
1S/C9H20N2O4S/c12-8-7-11-5-3-10(4-6-11)2-1-9-16(13,14)15/h12H,1-9H2,(H,13,14,15)
InChIKey
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BioPerformance Certified, high-quality level (400), ensures reliable and consistent results.
- Suitable for mammalian cell culture techniques
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)