Wichtige Dokumente
DUO92105
Duolink® In Situ Rot Starterkit Ziege/Kaninchen
Synonym(e):
in situ Proximity Ligation Assay Kit, Protein Protein Interaction Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Duolink®
Methode(n)
proximity ligation assay: suitable
Fluoreszenz
λex 594 nm; λem 624 nm (red) (Texas Red®; Zeiss Filter set 31)
Eignung
suitable for fluorescence
Anwendung
Folgen Sie dem Duolink® In-Situ-Fluoreszenzprotokoll zur Anwendung dieses Produkts. Eine Kurzanleitung ist ebenfalls erhältlich.
Besuchen Sie unser Duolink® PLA Informationszentrum, wo Sie Anleitungen zur Durchführung von Duolink® Versuchen, Anwendungen und Fehlerbehebungen und anderes finden können.
Zur Durchführung eines kompletten Duolink® PLA In-situ-Versuchs benötigen Sie zwei Primärantikörper (PLA-, IHC-, ICC- oder IF-validiert), die zwei Zielepitope erkennen. Dieses Starterkit enthält alle anderen Reagenzien, die für 30 Duolink® PLA-Reaktionen benötigt werden. Dazu gehören ein PLA-Sondenpaar (Anti-Ziege PLUS und Anti-Kaninchen MINUS), Rot-Detektionsreagenzien, Waschpuffer und Eindeckmittel. Beachten Sie bitte, dass die Primärantikörper von den gleichen Spezies stammen müssen wie die Duolink® PLA-Sonden. Die Analyse wird mit Standardgeräten für Immunfluoreszenz-Assays durchgeführt.
Spezifität
Das Duolink® In Situ Rot Starterkit Ziege/Kaninchen erfordert einen Primärantikörper von der Ziege und einen Primärantikörper vom Kaninchen. Rotfluoreszenz-Detektionsreagenzien werden oftmals mit dem Texas Red® Filter verwendet.
Anwendungshinweis
Es werden zwei Primärantikörper aus unterschiedlichen Spezies benötigt. Testen Sie Ihre Primärantikörper (IgG-Klasse, monoklonal oder polyklonal) in einem gängigen Immunfluoreszenz-(IF)-, immunhistochemischen (IHC) oder immunzytochemischen (ICC) Assay, um die optimalen Fixierungs-, Blockierungs- und Titerbedingungen zu bestimmen. Duolink® PLA In-situ-Reagenzien sind zur Anwendung an fixierten Zellen, Zytospin-Zellen, auf Objektträgern gewachsenen Zellen, formalinfixierten Paraffinschnitten (FFPE) oder Gewebeschnitten (frisch oder gefroren) geeignet. Es ist keine minimale Zellzahl erforderlich.
Wir können Ihnen Arbeit abnehmen! Informieren Sie sich über unser kundenspezifisches Serviceprogramm zur Beschleunigung Ihrer Duolink® Projekte
Komplette Duolink® Produktliste
Das Duolink®-In-Situ-Rot-Starterkit Ziege/Kaninchen erfordert einen Primärantikörper von der Ziege und einen Primärantikörper vom Kaninchen. Rot fluoreszierende Nachweisreagenzien werden oft mit dem Texas Red®-Filter verwendet.
Anwendungshinweis
Es werden zwei Primärantikörper aus unterschiedlichen Spezies benötigt. Testen Sie Ihre Primärantikörper (IgG-Klasse, monoklonal oder polyklonal) in einem gebräuchlichen Immunfluoreszenz-(IF-), immunhistochemischen (IHC-) oder immunzytochemischen (ICC-)Assay, um die optimalen Fixierungs-, Blockierungs- und Titerbedingungen zu bestimmen. Duolink®-PLA-In-situ-Reagenzien sind zur Anwendung an fixierten Zellen, Zytospin-Zellen, auf Objektträgern gewachsenen Zellen, Formalin-fixierten Paraffinschnitten (FFPE) oder Gewebeschnitten (frisch oder gefroren) geeignet. Es ist keine Mindestanzahl von Zellen erforderlich.
Wir können Ihnen Arbeit abnehmen! lnformieren Sie sich über unser kundenspezifisches Serviceprogramm zur Beschleunigung der Duolink®-Projekte
Sehen Sie sich die vollständige Duolink®-Produktliste an
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Keine Überexpression oder genetische Manipulation erforderlich
- Hohe Spezifität (weniger falsch-positive Ergebnisse)
- Einzelmolekül-Sensitivität durch RCA (Rolling Circle Amplifikation)
- Relative Quantifizierung möglich
- Keine Spezialgeräte erforderlich
- Schneller und einfacher als FRET
- Höhere Präzision als co-IP
- Publikationsreife Ergebnisse
Rechtliche Hinweise
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable