Merck
D9527
Sigma-Aldrich
Dialyseschlauch, Cellulosemembran
avg. flat width 43 mm (1.7 in.)
Synonym(e):
Cellulose Dialysis Tubing, Cellulose Membrane, Dialysis Membrane
About This Item
UNSPSC-Code:
41123100
NACRES:
NB.22
Mittlerer Durchm.
27 mm , when full
Mittlere (flache) Breite
43 mm (1.7 in.)
Kapazität
~175 mL/ft
Allgemeine Beschreibung
Typische Molekulargewicht-Ausschlussgrenze: 14.000
Verpackung
In Rollen, getrocknet
Qualität
Kann mehr als nur Spuren von Glycerin und Schwefelverbindungen enthalten.
Angaben zur Herstellung
Das als Feuchthaltemittel enthaltene Glycerin kann durch Waschen der Schläuche für 3–4 Stunden unter fließendem Wasser entfernt werden. Schwefelverbindungen können durch die Behandlung der Schläuche mit einer 0,3%igen (w/v) Natriumsulfidlösung für 1 Minute bei 80 °C entfernt werden. Mit heißem Wasser (60 °C) für 2 Minuten waschen; anschließend mit einer 0,2%igen (v/v) Schwefelsäurelösung versauern und dann mit heißem Wasser abspülen, um die Säure zu entfernen. Diese Schläuche halten den Großteil der Proteine mit einem Molekulargewicht von 12.000 oder größer zurück.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mohammed M Mehanna et al.
Drug development and industrial pharmacy, 46(11), 1787-1799 (2020-09-09)
Staphylococcus aureus is a leading cause of ocular keratitis worldwide, and the upsurge of Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) strains necessitated the development of new antimicrobial agents. D-limonene is the major constituent of oil extracted from citrus peel, which has been
Francisco Rodríguez-Félix et al.
Food science and biotechnology, 29(5), 619-629 (2020-05-19)
The objective of this work was propose antisolvent-dialysis as a new, easy, one-step and reproducible method for obtaining white zein micro- and nanoparticles powder. Firstly, the study by SEM of white zein powder predicted micro- and nanoparticles with spherical morphology
Sara Battista et al.
ChemPlusChem, 85(5), 1014-1021 (2020-05-19)
(+)-Usnic acid (UA) is a natural substance that displays pharmacological activity, but it is barely soluble in water, so it was included in liposomes in order to study its properties. First, the effects of phospholipid structure and loading methodology on
Piotr Kołodziejczyk et al.
Journal of food science and technology, 57(1), 222-232 (2020-01-25)
The goal was to assess the effects of partial replacement of wholemeal rye flour with 30%, 40% and 50% of the high-fibre rye flour (HFRF) on nutritional quality and sensory and physicochemical characteristics of breads. The HFRF supplemented breads (SB30
M C Cortez-Trejo et al.
International journal of biological macromolecules, 166, 861-868 (2020-11-07)
Vegetables are considered to be a sustainable source of promising biomaterials such as proteins and polysaccharides. In this study, four protein isolates (amaranth protein isolate API, amaranth globulin-rich protein isolate AGR, bean protein isolate BPI, and bean phaseolin-rich protein isolate