Merck
D9402
Sigma-Aldrich
Dialyseschlauch, Cellulosemembran
avg. flat width 76 mm (3.0 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41123100
NACRES:
NB.22
Mittlerer Durchm.
49 mm , when full
Mittlere (flache) Breite
76 mm (3.0 in.)
Kapazität
~640 mL/ft
Allgemeine Beschreibung
Typische Molekulargewicht-Ausschlussgrenze: 14.000
Verpackung
In Rollen, getrocknet
Qualität
Kann mehr als nur Spuren von Glycerin und Schwefelverbindungen enthalten.
Angaben zur Herstellung
Das als Feuchthaltemittel enthaltene Glycerin kann durch Waschen der Schläuche für 3–4 Stunden unter fließendem Wasser entfernt werden. Schwefelverbindungen können durch die Behandlung der Schläuche mit einer 0,3%igen (w/v) Natriumsulfidlösung für 1 Minute bei 80 °C entfernt werden. Mit heißem Wasser (60 °C) für 2 Minuten waschen; anschließend mit einer 0,2%igen (v/v) Schwefelsäurelösung versauern und dann mit heißem Wasser abspülen, um die Säure zu entfernen. Diese Schläuche halten den Großteil der Proteine mit einem Molekulargewicht von 12.000 oder größer zurück.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Asma Manzari-Tavakoli et al.
Scientific reports, 10(1), 22012-22012 (2020-12-18)
The utilization of conductive polymers for fabrication of neural scaffolds have attracted much interest because of providing a microenvironment which can imitate nerve tissues. In this study, polypyrrole (PPy)-alginate (Alg) composites were prepared using different percentages of alginate and pyrrole
Stavroula Nanaki et al.
Polymers, 12(4) (2020-04-11)
In the present study, novel block copolymers of poly(l-lactide)-block-poly(propylene adipate) (PLLA-b-PPAd) were synthesized in two ratios, 90/10 and 75/25 w/w and were further investigated as long-acting injectable (LAI) polymeric matrices in naltrexone base microparticle formulations. The synthesized polymers were characterized
Di Wu et al.
Archives of oral biology, 120, 104930-104930 (2020-10-16)
The aim of this study was to investigate the role of microRNA-152-3p (miR-152-3p) in the osteogenic differentiation of human periodontal ligament stem cells (hPDLSCs). HPDLSCs were isolated and identified using immunofluorescence staining, and their osteogenic differentiation capability was evaluated by
Chiara E Ghezzi et al.
Biomaterials, 35(24), 6236-6247 (2014-05-14)
Airway tracts serve as a conduit of transport in the respiratory system. Architecturally, these are composed of cartilage rings that offer flexibility and prevent collapse during normal breathing. To this end, the successful regeneration of an airway tract requires the