D8174
9,11-Dideoxy-11α,9α-Epoxymethanoprostaglandin F2α -Lösung
≥98% (HPLC), solution, thromboxane A2 agonist
Synonym(e):
U-46619, U46619
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
9,11-Dideoxy-11α,9α-Epoxymethanoprostaglandin F2α -Lösung, solution, 10 mg/mL in methyl acetate
Form
solution
Qualitätsniveau
Konzentration
10 mg/mL in methyl acetate
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C2CC(CO2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-19-18(16-14-20(19)25-15-16)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16?,17-,18-,19+,20?/m0/s1
InChIKey
LQANGKSBLPMBTJ-REGKDVDGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- zum Einleiten der Kontraktion von glatten Muskelzellen der Aorta in Mäusen mit einem Mangel des Myosin-Leichtkette-9(Myl9)-Gens
- zum Einleiten der Kontraktion als Teil von vaskulären Reaktivitätsexperimenten mit Mausaorten
- als Thromboxan/Prostaglandin-Agonist zum Untersuchen der Wirkung von Dithiothreitol (DTT) auf die Arterienviabilität von Mäusen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
14.0 °F
Flammpunkt (°C)
-10 °C