D7045
2′-Desoxycytidin-5′-triphosphat Dinatriumsalz
10 mM, aqueous solution
Synonym(e):
dCTP-Na2
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Qualitätsniveau
Form
aqueous solution
Konzentration
10 mM
Fremdaktivität
DNase, RNase, none detected
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChIKey
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable