Wichtige Dokumente
D5921
DMEM - low glucose
With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
DME, DMEM
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium, niedriger Glucosegehalt, With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Komponenten
phenol red: no
sodium pyruvate: no
glucose: low
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- living colon cancer SW620 cells
- human breast carcinoma cell lines MCF-7(13), KPL and MDA-MB-231
- mammal and canine derived adipose-derived mesenchymal stem cells
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Ergänzung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable