Merck
D4788
Sigma-Aldrich
2′-Desoxyadenosin-5′-triphosphat Natriumsalz -Lösung
100 mM, pH 7
Synonym(e):
dATP
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.52
Assay
≥99%
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
100 mM
Farbe
colorless
pH-Wert
7
Fremdaktivität
DNase, RNase, none detected
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
InChIKey
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
Allgemeine Beschreibung
2′-Desoxyadenosin-5′-triphosphat (dATP) besteht aus einer Nukleobase, die an Desoxyribose gebunden ist, und einem 5‘-Hydroxyl an dem Zucker, der an eine Kette aus drei Phosphatresten gebunden ist. dATP wird von Zellen für die Synthese von DNA mittels DNA-Polymerasen verwendet.
Anwendung
2′-Desoxyadenosin-5′-triphosphat-Natriumsalzlösung wird für DNA-Synthesereaktionen, darunter PCR, DNA-Sequenzierung und Methoden für molekulares Klonen, verwendet.
2′-Desoxyadenosin-5′-triphosphat-natriumsalzlösung wird für den Nachweis apoptotischer Zellen mit der TUNEL-Methode (terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling) verwendet. Sie wird auch zum Einleiten der Oligomerisation von Apoptotic Protease-activating Factor 1 (Apaf-1) eingesetzt, um große heptamere Komplexe zu bilden, die als Apoptosom- oder Apaf-1-procaspase-9-Apoptosom-Komplex bezeichnet werden, und um ihre Funktionen als molekularer Timer auf proteolytischer Basis zu untersuchen.
Komponenten
T4 DNA-Ligase wird in einer Lösung mit 20 mM Tris-HCl (pH 7,5), 50mM KCl, 1mM DTT und 50 % (v/v) Glycerol bereitgestellt.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ultrasound-guided intramural inoculation of orthotopic bladder cancer xenografts: a novel high-precision approach
Jager W, et al.
Testing, 8(3), e59536-e59536 (2013)
Srinivas Malladi et al.
The EMBO journal, 28(13), 1916-1925 (2009-06-06)
During stress-induced apoptosis, the initiator caspase-9 is activated by the Apaf-1 apoptosome and must remain bound to retain significant catalytic activity. Nevertheless, in apoptotic cells the vast majority of processed caspase-9 is paradoxically observed outside the complex. We show herein
U C Halder et al.
Cell death & disease, 2, e197-e197 (2011-09-02)
During early infection, viruses activate cellular stress-response proteins such as heat-shock proteins (Hsps) to counteract apoptosis, but later on, they modulate these proteins to stimulate apoptosis for efficient viral dissemination. Hsp70 has been attributed to modulate viral entry, transcription, nuclear
Serdal Kirmizialtin et al.
Structure (London, England : 1993), 20(4), 618-627 (2012-04-10)
Nearly every enzyme undergoes a significant change in structure after binding it's substrate. Experimental and theoretical analyses of the role of changes in HIV reverse transcriptase structure in selecting a correct substrate are presented. Atomically detailed simulations using the Milestoning
Christina M Zimanyi et al.
Structure (London, England : 1993), 20(8), 1374-1383 (2012-06-26)
Ribonucleotide reductases (RNRs) provide the precursors for DNA biosynthesis and repair and are successful targets for anticancer drugs such as clofarabine and gemcitabine. Recently, we reported that dATP inhibits E. coli class Ia RNR by driving formation of RNR subunits