D4764
Desoxyribonukleinsäure aus Kalbsthymus
Genomic, unsheared
Synonym(e):
DNA aus Kalbsthymus, Thymonukleinsäure
Allgemeine Beschreibung
Qualitativ hochwertige Doppelstrang-Template-DNA, aus dem Thymus von männlichen und weiblichen Kälbern isoliert.
Spezifität
42 %, GC, Tm=87 °C.
%GC ist der Anteil an G/C-Basenpaaren. Tm ist die Temperatur am Mittelpunkt der thermischen Denaturierungsprofile.
%GC ist der Anteil an G/C-Basenpaaren. Tm ist die Temperatur am Mittelpunkt der thermischen Denaturierungsprofile.
Anwendung
Kälberthymus-DNA ist besonders nützlich als Substrat für DNA-Polymeraseassays, für die Amplifikation von sehr langen Fragmenten und als Träger-DNA für Ausfällungen. Sie wurde als Standard für die DNA-Quantifizierung mittels Fluoreszenz-Assay eingesetzt. Sie wurde als Referenz zur Bestimmung des DNA-Gehalts in Knorpelgewebe-Verdauproben eingesetzt.
Kälberthymus-DNA ist besonders nützlich als Substrat für DNA-Polymeraseassays, für die Amplifikation von sehr langen Fragmenten und als Träger-DNA für Ausfällungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Nach 16 Std. Inkubation bei 37 °C wurde keine Nukleaseaktivität nachgewiesen
• Hochqualitative Template-DNA
• Hochqualitative Template-DNA
Angaben zur Herstellung
Aufgereinigt durch Anionenaustausch-Chromatographie, gegen eine Lösung von 1 mM Natriumchlorid, 1 mM EDTA und 1 mM Trizma-HCl, pH-Wert 7,5 dialysiert und bei einer Konzentration von ~2 A260-Einheiten je ml lyophilisiert. ~20 A260-Einheiten je mg DNA.
Rekonstituierung
Lösen Sie die DNA durch langsames Schütteln über Nacht zu einer finalen Konzentration von 1 mg/ml in Wasser von molekularbiologischer Qualität.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 28(4), 429-435 (2009-11-04)
The purposes of the present study were to explore the surgical possibilities for replacement of the medial tibial plateau by a metallic implant in a large animal model and to examine the implications for the opposing cartilage. In six goats
Ecotoxicology (London, England), 20(8), 1727-1740 (2011-06-10)
In the present study, we analyzed the effects of two major pollutants of the environment, tributyltin (TBT) and water-accommodated fraction (WAF) of diesel oil, on MAP kinase activation, apoptosis induction and DNA damage, in the marine sponge Suberites domuncula. Our
Arthritis and rheumatism, 56(1), 199-207 (2006-12-30)
Joint bleeding, or hemarthrosis, leads in time to severe joint damage. This study was carried out to test the in vitro thresholds of exposure time and concentration that lead to irreversible joint damage, to add to the discussion on the
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 107, 117-132 (2013-02-19)
Equilibrium studies of Ni(II), Cu(II) and Zn(II) mixed ligand complexes involving a primary ligand 5-fluorouracil (5-FU; A) and imidazoles viz., imidazole (him), benzimidazole (bim), histamine (hist) and L-histidine (his) as co-ligands(B) were carried out pH-metrically in aqueous medium at 310±0.1K
Journal of inorganic biochemistry, 121, 167-178 (2013-02-07)
Ternary copper(II) complexes [Cu(NST)2(phen)] (1) and [Cu(NST)2(NH3)2]·H2O (2) [HNST=N-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)naphthalene-1-sulfonamide] were prepared and characterized by physico-chemical techniques. Both 1 and 2 were structurally characterized by X-ray crystallography. The crystal structures show the presence of a distorted square planar CuN4 geometry in