Merck
D1946
Sigma-Aldrich
Diaminfluorescein-FM Diacetat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Amino-5-(N-methylamino)-3′,6′-bis(acetyloxy)-2′,7′-difluor-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on, DAF-FM DA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H18F2N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
496.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
film
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
colorless to yellow
Fluoreszenz
λex 500 nm; λem 515 nm in DMSO
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CNc1ccc2c(c1N)C(=O)OC23c4cc(F)c(OC(C)=O)cc4Oc5cc(OC(C)=O)c(F)cc35
InChI
1S/C25H18F2N2O7/c1-10(30)33-20-8-18-13(6-15(20)26)25(12-4-5-17(29-3)23(28)22(12)24(32)36-25)14-7-16(27)21(34-11(2)31)9-19(14)35-18/h4-9,29H,28H2,1-3H3
InChIKey
BEVHTVRRVVEMEF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
DAF-FM DA wird zur Messung des Stickstoffmonoxidgehalts (NO) in Lebergewebehomogenaten verwendet. Außerdem wird sie bei der NO-Färbung für den Nachweis von NO aus humanen Nabelschnurvenen-Endothelzellen (HUVECs) eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
DAF-FM DA ist eine zellpermeable, fluoreszierende Sonde für den Nachweis von Stickstoffmonoxid (NO).
DAF-FM DA ist eine zellpermeable, fluoreszierende Sonde für den Nachweis von Stickstoffoxid (NO). DAF-2 kommt als ursprüngliche Verbindung häufig zum Einsatz, aber DAF-FM und DAF-FM DA sind im Vergleich zu DAF-2 gegen Stickstoffmonoxid (NO) empfindlicher, photostabiler und weniger pH-empfindlich. DAF-FM DA dringt gut in lebende Zellen ein und wird durch zytosolische Esterasen schnell in wasserlösliches DAF-FM umgewandelt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist auf der Seite Stickstoffoxidsynthasen im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Vorsicht
Hygroskopisch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shaoting Du et al.
Journal of experimental botany, 67(3), 893-904 (2015-11-27)
CO2 elevation often alters the plant's nitrate reductase (NR) activity, the first enzyme acting in the nitrate assimilation pathway. However, the mechanism underlying this process remains unknown. The association between elevated CO2-induced alterations of NR activity and nitric oxide (NO)
Verena K Capellini et al.
PloS one, 8(5), e62887-e62887 (2013-05-22)
It has been known for more than a century that pH changes can alter vascular tone. However, there is no consensus about the effects of pH changes on vascular response. In this study, we investigated the effects of extracellular pH
Good hydration and cell-biological performances of superparamagnetic calcium phosphate cement with concentration-dependent osteogenesis and angiogenesis induced by ferric iron
Zhang J, et al
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 3(45), 8782-8795 (2015)
Concentration-dependent osteogenic and angiogenic biological performances of calcium phosphate cement modified with copper ions
Zhang J, et al.
Materials Science and Engineering, C, 99, 1199-1212 (2019)
Bing Fang Luo et al.
Journal of experimental botany, 63(8), 3127-3136 (2012-03-02)
Nitrogen (N) management is a promising agronomic strategy to minimize cadmium (Cd) contamination in crops. However, it is unclear how N affects Cd uptake by plants. Wild-type and iron uptake-inefficient tomato (Solanum lycopersicum) mutant (T3238fer) plants were grown in pH-buffered