Wichtige Dokumente
D1319
Anti-DAP Kinase 1 in Kaninchen hergestellte Antikörper
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DAPK, Anti-DAPK1, Anti-Death associated protein kinase 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~160 kDa
Speziesreaktivität
mouse (predicted), human, rat (predicted)
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using extracts of human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DAPK1(1612)
mouse ... Dapk1(69635)
rat ... Dapk1(306722)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)