Merck
CLS8170
Corning®-Costar®-Spin-X®-Zentrifugenröhrchen-Filter
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, non-sterile
Synonym(e):
centrifuge columns, centrifuge tube filters, desalting columns, tube filters
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon membrane
natural polypropylene cap
polypropylene housing
polypropylene tube
Beschreibung
centrifuge style filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 16,000 × g
RNase and DNase free
Verpackung
case of 200 units (two packs of 100 each)
Hersteller/Markenname
Corning 8170
Röhrchengröße
2.0 mL
Arbeitsvolumen
500 μL
Porengröße
0.45 μm
Allgemeine Beschreibung
Diese Costar®-Spin-X®-Mikrozentrifugenröhrchen-Filter aus Polypropylen sind mit Celluloseacetat- oder Nylonmembranen mit Porengrößen von 0,22 und 0,45 μm erhältlich. Die Kapazität der Filtereinheit ist 500 μL.
  • Membranen aus Celluloseacetat bieten schnelle Flussraten und niedrige Proteinbindung
  • Membranen aus Nylon sind von Natur aus hydrophil, tensidfrei und haben die wenigsten extrahierbaren Bestandteile
  • Filtration mit Celluloseacetat- und Nylonmembranen erfolgt durch Zentrifugation und dient zum Entfernen von Bakterien, Partikeln oder Zellen aus Flüssigkeiten sowie zur HPLC-Probenvorbereitung und zum Entfernen von DNA aus Agarose- oder Acrylamidgelen
  • Zur Verwendung in einem standardmäßigen Festwinkel-Mikrozentrifugenrotor mit einer relativen Zentrifugalbeschleunigung von bis zu 16.000 × g
  • Steril, zertifiziert pyrogenfrei und frei von DNase/RNase
These Costar Spin-X centrifuge tube filters have a 0.22μm pore NY membrane-containing filter unit within a 500μL capacity polypropylene microcentrifuge tube.
  • Nylon (NY) membranes are naturally hydrophilic, surfactant-free and offer the lowest extractables
  • Ideal for removing bacteria, particles, or cells from liquids, HPLC sample preparation and DNA removal from agarose or acrylamide gels.
  • Nonsterile and certified nonpyrogenic.
  • Maximum Relative Centrifugal Force is 16,000x g.
Anwendung
Ideal zum Entfernen von Bakterien, Partikeln oder Zellen aus Flüssigkeiten geeignet sowie zur HPLC-Probenvorbereitung und dem Entfernen von DNA aus Agarose- oder Acrylamidgelen.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SPIN-X is a registered trademark of Corning, Inc.