Merck
CLS431280
Corning® Zellkultur-Erlenmeyerkolben
capacity (2 L), PETG, sterile; γ-irradiated
Synonym(e):
Corning container
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.43
Materialien
PETG
clear polycarbonate flask
flat bottom flask
orange polypropylene cap
Sterilität
sterile; γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
disposable
Disposable
Vented Cap
no baffles
Verpackung
pkg of 1 pkg
case of 6 ea
Hersteller/Markenname
Corning 431280
Kapazität
(2 L)
Oberes Gewinde
Eignung
suitable for (shaker culture applications)
Allgemeine Beschreibung
Corning® Zellkultur-Erlenmeyerkolben
Corning sterile Einweg-Erlenmeyerkolben mit geradem Boden aus Polycarbonat für die Zellkultur sind ideal für alle Anwendungen mit Schüttlerkulturen sowie zur Handhabung und Lagerung von Flüssigkeiten. Wie alle Flaschen von Corning sind die Kolben als pyrogenfrei zertifiziert und steril.
Die 125-ml- bis 1-l-Erlenmeyerkolben sind standardmäßig mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen mit zwei Positionen oder mit belüfteten Verschlüssen mit Filter erhältlich. Die 2-l- und 3-l-Erlenmeyerkolben sind mit belüfteten Verschlüssen erhältlich.
  • Aus optisch klarem Polycarbonat hergestellt
  • Ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen
  • Der flache Verschluss wird für einen flüssigkeitsdichten Verschluss verwendet. Der griffige Verschluss ist ergonomischer konzipiert
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung und zertifiziert pyrogenfrei
Leistungsmerkmale und Vorteile
Robuster:
  • Polycarbonat-Gefäß: Material der USP-Klasse VI bietet ausgezeichnete optische Klarheit und mechanische Beständigkeit
  • Im Gegensatz zu PETG-Gefäßen kollabieren die Kolben nicht beim Autoklavieren von Medien oder Sterilisieren von Abfall
  • Im Gegensatz zu Glasgefäßen zerbrechen die Kolben nicht beim Herunterfallen
·
Zuverlässiger:
  • Eingegossene Graduierungen für Genauigkeit
  • Der belüftete Verschluss ermöglicht den kontinuierlichem Gasaustausch und wahrt dabei gleichzeitig die Sterilität und verhindert das Austreten von Flüssigkeit
  • Einzeln verpackt und durch Strahlung sterilisiert
  • Alle Kolben haben den höchsten Sterilitätssicherungsgrad (Sterility Assurance Level, SAL) von 10-6
  • Zertifiziert pyrogenfrei
  • RNase- und DNase-frei
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)