Merck
CLS431252
Corning® Erlenmeyer-Zellkulturkolben (Fernbach-Design)
3 L Erlenmeyer (Fernbach Design) Flask w/ Vent Cap, polycarbonate, sterile, 4/cs
Synonym(e):
Corning Erlenmeyer flasks, cell culture flasks, conical flasks, plastic Erlenmeyer flasks, shaker flasks
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
Materialien
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap (vented, Fernbach design)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
Beschreibung
RNase- and DNase-free
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
disposable
Flask style: Erlenmeyer (Fernbach design)
Verpackung
pack of 1
case of 4
Hersteller/Markenname
Corning 431252
Kolbenkapazität
3 L
Farbe
orange cap
Eignung
suitable for (Ideal for shaker culture applications)
Allgemeine Beschreibung
  • Fernbach-Design vergrößert die Oberfläche für den Gasaustausch.
  • Aus durchsichtigem Polycarbonat hergestellt
  • Ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen
  • Im Lieferumfang jedes Produktkartons sind Belüftungskappen für Anwendungen enthalten, die einen sterilen Gasaustausch erfordern.
  • Mit Gammastrahlen sterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
Sonstige Hinweise
Durchstöbern Sie alle Erlenmeyerkolben
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A SARS-CoV-2 spike ferritin nanoparticle vaccine protects hamsters against Alpha and Beta virus variant challenge
Kathryn McGuckin Wuertz, et al.
Nature (2019)
Mammalian cell transient expression, non-affinity purification, and characterization of human recombinant IGFBP7, an IGF-1 targeting therapeutic protein
Man-Shiow Jiang, et al.
International Immunopharmacology (2021)
Jinsung Hong et al.
Biotechnology progress, 35(5), e2831-e2831 (2019-05-03)
An alternating tangential flow (ATF) perfusion-based transient gene expression (TGE) bioprocess has been developed using human embryonic kidney (HEK) 293 cells to produce H1-ss-np, a promising candidate for a universal influenza vaccine. Two major adjustments were taken to improve the