HeLa Cell Line human
93021013, human cervix, Epithelial
Synonym(e):
HeLa Cells, HeLa-CCL2 Cells, Henrietta Lacks Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
HeLa Cell Line human, epitheloid cervix carcinoma
Biologische Quelle
human cervix
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
aneuploidy
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 9,10
D13S317: 12,14
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)