Wichtige Dokumente
C8988
8-(4-Chlorophenylthio)-2′-O-methyladenosine 3′,5′-cyclic monophosphate monosodium hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
8-pCPT-2′-O-Me-cAMP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
235.5-237.5 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: >10 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.[Na+].CO[C@@H]1[C@@H]2OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]1n3c(Sc4ccc(Cl)cc4)nc5c(N)ncnc35
InChI
1S/C17H17ClN5O6PS.Na.H2O/c1-26-13-12-10(6-27-30(24,25)29-12)28-16(13)23-15-11(14(19)20-7-21-15)22-17(23)31-9-4-2-8(18)3-5-9;;/h2-5,7,10,12-13,16H,6H2,1H3,(H,24,25)(H2,19,20,21);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,12-,13-,16-;;/m1../s1
InChIKey
NVPSOXGMFVFZIS-IPBMGFFTSA-M
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable