Wichtige Dokumente
C8721
Cetrinix-Supplement
suitable for microbiology
Synonym(e):
C-N Supplement
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
according to ISO 16266:2006
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Pseudomonas spp.
Anwendung
Komponenten
Cetrimid, 100.00
Nalidixinsäure, 7.50
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable