Wichtige Dokumente
C7749
Carbonic Anhydrase II bovine
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, ≥5,000 units/mg protein, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Bovine carbonic anhydrase, Carbonic anhydrase enzyme
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥5,000 units/mg protein
Mol-Gew.
~29 kDa
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable