Wichtige Dokumente
C7344
Zyklische Adenosin-Diphosphat-Ribose
≥90% (HPLC), lyophilized powder
Synonym(e):
ADP-cyclo[N1:1′′]-Ribose, Zyklische ADPR, cADP-Ribose, cADPR
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
(Ovotestis from sea hare)
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
lyophilized powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)[n@H]4cnc5C(=N)[N@@H]2C=Nc45
InChI
1S/C15H21N5O13P2/c16-12-7-13-18-4-19(12)14-10(23)8(21)5(31-14)1-29-34(25,26)33-35(27,28)30-2-6-9(22)11(24)15(32-6)20(13)3-17-7/h3-6,8-11,14-16,21-24H,1-2H2,(H,25,26)(H,27,28)/t5-,6-,8-,9-,10-,11-,14-,15-/m1/s1
InChIKey
BQOHYSXSASDCEA-KEOHHSTQSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable