Wichtige Dokumente
G5131
Guanosine 5′-diphospho-D-mannose sodium salt from Saccharomyces cerevisiae
Type I, ≥97% (HPLC)
Synonym(e):
GDP-Man, GDP-mannose
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Type I
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C16H25N5O16P2.Na.H/c17-16-19-12-6(13(28)20-16)18-3-21(12)14-10(26)8(24)5(34-14)2-33-38(29,30)37-39(31,32)36-15-11(27)9(25)7(23)4(1-22)35-15;;/h3-5,7-11,14-15,22-27H,1-2H2,(H,29,30)(H,31,32)(H3,17,19,20,28);;
InChIKey
MEXITZOHWLXZKR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable