C3470
Anti-Connexin-32 (265-279) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CMTX, Anti-CMTX1, Anti-CX32
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 27 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:600 using rat liver tissue
microarray: suitable
western blot: 1:600 using a rat liver membrane preparation
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GJB1(2705)
mouse ... Gjb1(14618)
rat ... Gjb1(29584)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable