Merck
AB1728
Anti-Connexin 43 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Gap Junction alpha-1 Protein (CxA-1)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat, mouse
Application:
ELISA, IF, IHC, IP, WB
Citations:
47
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Connexin-43-Antikörper, C-Terminus, zytosolisch, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GJA1(2697)
General description
43 kDa
Connexin 43 (GJA1) gehört zur Genfamilie der Connexine und ist ein Bestandteil von Gap Junctions. Gap Junctions bestehen aus Bündeln interzellulärer Kanäle und bieten einen Weg für die Diffusion von Materialien mit geringem Molekulargewicht von Zelle zu Zelle. GJA1 ist das Hauptprotein von Gap Junctions im Herzen; mutmaßlich spielen Gap Junctions eine entscheidende Rolle für die synchronisierte Kontraktion des Herzens und die Embryonalentwicklung. GJA1 ist Ziel mehrerer Proteinkinasen, die die myokardiale Zell-Zell-Kopplung regulieren. Ein verwandtes Intron-loses GJA1-Pseudogen, GJA1P, wurde Chromosom 5 zugeordnet. Connexin 43 der Maus ist ein aus 382 Aminosäuren bestehendes Gap-Junction-Protein mit einem prognostizierten Molekulargewicht von ~ 43 kDa. Es wird im Herz prominent exprimiert (Kumar, N. and Giula, N., 1996, Cell 84: 381-388).
Connexin 43 der Maus ist ein aus 382 Aminosäuren bestehendes Gap-Junction-Protein mit einem prognostizierten Molekulargewicht von ~ 43 kDa. Es wird im Herz prominent exprimiert (siehe Kumar & Giula 1996; White et al. 1995; Evans 1994; Beyer et al. 1990).
Immunogen
Der Anti-Connexin-43-Antikörper wird gegen eine C-terminale Peptidsequenz aus 23 Aminosäuren in der zytoplasmischen Domäne von Maus-C×43 hergestellt (Beyer, E. and Steinberg, T., 1991, JBC 266: 7971).
Epitop: C-Terminus/zytosolisch
Application
Der Anti-Connexin-43-Antikörper, C-Terminus, zytosolisch, ist ein Antikörper gegen Connexin 43 zur Verwendung in ELISA, IF, IH, IP und WB.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Immunpräzipitation:
2–10 µg einer früheren Charge wurden in der Immunpräzipitation verwendet.
ELISA:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde mit einer Verdünnung von 1:10.000 bis 1:100.000 verwendet, wobei 50–100 ng Cx43-Kontrollpeptid (Best.-Nr. AG636) zum Einsatz kamen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Die Sequenz des Immunogenpeptids von Maus-C×43 ist spezifisch für C×43 und es zeigt sich keine signifikante Homologie mit anderen Connexinen. Die Peptidsequenz von Maus-C×43 ist zu 100 % homolog mit C×43 von Ratte und Mensch (Beyer, E. et al., 1985, JCB 105: 2621).
Erkennt Connexin 43 der Maus.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,02 M Phosphatpuffer, 0,25 M NaCl und 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Positivkontrolle: Herzgewebe, Lysat von Maushirngewebe.
Routinemäßig mittels Western Blot an Huvec-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500 Verdünnung dieser Charge wies Connexin 43 in 10 μg Huvec-Lysaten nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c