Merck
C3228
Sigma-Aldrich
CelLytic MT Zelllysereagens
For mammalian tissues
Synonym(e):
Zelllyse-Puffer, Zelllyse-Reagenz
About This Item
UNSPSC-Code:
41116134
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Anwendung
CelLytic MT Zelllysereagens wurde zur Homogenisierung von Hippocampusgewebe,[1] Quadrizepsmuskeln von Mäusen,[2] primären humanen Trophoblasten (PHT),[3] Soleusmuskeln von Mäusen[4] und Corti-Organen eingesetzt.[5]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schonend: Nicht denaturierend und beeinträchtigt Downstream-Anwendungen nicht
  • Praktisch: Wird gebrauchsfertig bereitgestellt
Sonstige Hinweise
CelLytic MT ist ein wirksames Reagens für die Extraktion von Proteinen. Der Lysepuffer besteht aus einem dialysierbaren milden Detergens, Bicin, und 150 mM NaCl, was zu einer minimalen Beeinträchtigung der Proteinwechselwirkungen und biologischen Aktivität führt. CelLytic MT wird auch zur Extraktion von Zelllinienproteinen eingesetzt. Ein Volumen von 20 ml CelLytic MT reicht für 1 Gramm Gewebe.
Qualität
Es wurde mit folgenden Geweben geprüft, ist aber nicht darauf beschränkt: Hirn, Niere, Muskel, Herz, Leber und Milz von Ratten sowie Hirn, Niere und Muskel von Mäusen.
Rechtliche Hinweise
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aerobic exercise, but not metformin, prevents reduction of muscular performance by AMPk activation in mice on doxorubicin chemotherapy
de Lima EA, et al.
Journal of Cellular Physiology, 233(12), 96529662-96529662 (2018)
Joseph S Marino et al.
The Journal of biological chemistry, 291(50), 25776-25788 (2016-10-28)
Glucocorticoids (GCs) regulate energy supply in response to stress by increasing hepatic gluconeogenesis during fasting. Long-term GC treatment induces hepatic steatosis and weight gain. GC signaling is coordinated via the GC receptor (GR) GRα, as the GRβ isoform lacks a
Mechanistic Target of Rapamycin Complex 1 Promotes the Expression of Genes Encoding Electron Transport Chain Proteins and Stimulates Oxidative Phosphorylation in Primary Human Trophoblast Cells by Regulating Mitochondrial Biogenesis
Rosario FJ, et al.
Scientific Reports, 9(1), 246-246 (2019)
Terry D Hinds et al.
The Journal of biological chemistry, 291(48), 25179-25191 (2016-10-21)
Non-alcoholic fatty liver disease is the most rapidly growing form of liver disease and if left untreated can result in non-alcoholic steatohepatitis, ultimately resulting in liver cirrhosis and failure. Biliverdin reductase A (BVRA) is a multifunctioning protein primarily responsible for
Quantitative expression and localization of GABAB receptor protein subunits in hippocampi from patients with refractory temporal lobe epilepsy
Sheilabi MA, et al.
Neuropharmacology, 136, 117128-117128 (2018)
Questions
  1. What is the composition of C3228 - CelLytic™ MT Cell Lysis Reagent?
    1 answer
    1. The CelLytic™ MT Cell Lysis Reagent is composed of a dialyzable mild detergent, bicine, and 150 mM NaCl. While the exact detergent is proprietary, it can be confirmed that it is not SDS or a Triton-based detergent.