LSKCLS500
Zell-Lyselösung 0,5 l
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 500 mL
Hersteller/Markenname
Montage®
Methode(n)
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Alle
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable