C-12533
Human Aortic Smooth Muscle Cells (HAoSMC)
500,000 cryopreserved cells
Synonym(e):
Aortic Smooth Muscle Cells, Human Smooth Muscle Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human aorta (smooth muscles)
Verpackung
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(smooth muscle)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
hypertension; cardiovascular diseases
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
Qualität
Warnhinweis
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable