Merck
Primärzellkultur
Das Bild scheint eine mikroskopische Ansicht zu sein, die verschiedene zelluläre Strukturen zeigt. Es zeigt Zellen mit blauen Zellkernen, grünen Zytoskelettfasern und roten Mitochondrien.
Primärzellen werden direkt aus lebendem Gewebe gewonnen, was den Forschern aussagekräftigere Modelle für die menschliche Gesundheit und für Krankheiten liefert und die Physiologie biologischer Systeme genauer nachbildet. Ihr Stellenwert für die biowissenschaftliche Forschung, ADME-/Toxizitätsstudien und die pharmazeutische Entwicklung sowie für verschiedene Anwendungen, bei denen Zelllinien das biologische Zielsystem nicht replizieren oder bei denen immortalisierte Zelllinien Eigenschaften aufweisen, die die Ergebnisse verfälschen können, nimmt stetig zu.
Unsere Sammlung an Primärzellen wird mit der Zusage von Reinheit, geringer Passage, strenger Charakterisierung und Qualitätskontrolle geliefert. Harmonisierte Medien und Reagenzien sorgen für eine optimale Leistung und sichern das Vertrauen in die Zweckmäßigkeit dieser Zellen und ihrer unterstützenden Produkte für Ihre Anwendung. Wir bieten humane Primärzellen von PromoCell® (erhältlich in ausgewählten Regionen), primäre Blut- und Immunzellen von BioIVT und Primärzellen von Cell Applications, Inc. (CAI).   
Abschnitte
Beliebte Kategorien
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Sie zeigt eine klare Ansicht des Herzens, der Arterien und der Venen in blauer und roter Farbe, die die Wege des sauerstoffreichen bzw. sauerstoffarmen Blutes darstellen.
HUMANE PRIMÄRZELLKULTUR VON PROMOCELL®
PromoCell®-Produkte sind in Nordamerika, Kanada und ausgewählten Ländern in Europa und Asien erhältlich. 
Unsere Sammlung an Primärzellen umfasst Zellen und präzise formulierte Medien des branchenführenden Herstellers PromoCell®. Wir bieten ein breites Spektrum validierter, ethisch einwandfreier humaner Primär- und Stammzellen sowie humaner Blutzellen – zusammen mit Nährmedien, die für die fachgerechte Kultivierung dieser Phänotypen optimiert sind. 
  • Authentifizierte Primärzellen aus Dutzenden humaner Gewebequellen, mit Medien, die für eine erfolgreiche Kultur formuliert sind
  • Professionell erstellte Protokolle für Primärzellkulturen, u. a. für die Bildung von Tumor-Sphäroiden, die Kultivierung von humanen Kardiomyozyten, die Erzeugung von organotypischen 3D-Hautkulturen mit Luft-Flüssigkeit-Schnittstelle (ALI) und vieles mehr
  • Fortschrittliche Medien und Reagenzien für die 3D-Kultur von Krebspatienten
  • Unter ethischen Gesichtspunkten mit Spenderdokumentation gesammelte humane Primärzellen, die anhand definitiver phänotypischer Marker auf ihre Identität überprüft wurden
Zu den einzigartigen Formulierungen für bahnbrechende Krebsstudien gehört das Primary Cancer Culture System, eine Komplettlösung für die selektive Kultivierung maligner Zellen, die aus Primärtumoren oder Patienten-abgeleiteten Xenograft-Modellen gewonnen werden.
BioIVT Elevating Science™-Logo
Mononukleäre Zellen des peripheren Blutes (PBMC) und Immunzell-Untergruppen von BioIVT 
In Zusammenarbeit mit BioIVT bieten wir eine umfangreiche Sammlung gebrauchsfertiger PBMC im Normal- und Krankheitszustand sowie eine Vielzahl von Immunzelluntergruppen mit garantierter Reinheit, Sterilität und Ausbeute. Unsere PMBC und Immunzellen können bis zum Gebrauch im Gefrierschrank gelagert werden, bei nachgewiesener Viabilität und Funktionalität.
  • Große Auswahl an kryokonservierten PBMC und Immunzell-Subtypen, darunter B-Zellen, T-Zellen und NK-Zellen für Anwendungen wie ADCC und T-Zellabtötungstests, Arzneimitteltoxizitätstests und mehr.
  • HLA-Typisierung für viele Zelltypen verfügbar
  • Anforderung spezifischer Spenderinformationen, um studienspezifische Einschluss- und Ausschlusskriterien des Spenders zu erfüllen
Antworten auf Ihre Fragen zu PMBC und Immunzellen finden Sie in unseren technischen Artikeln zu den häufig gestellten Fragen.
Klicken Sie hier, um Informationen über bestimmte Spenderdemografien oder andere Kriterien anzufordern.
Primärzellen von Cell Applications Inc.
Cell Applications Inc. hat die Isolierung, Aufreinigung, Subkultivierung und das Wachstum von menschlichen und tierischen Primärzellen perfektioniert. Zu den verschiedenen Optionen für Primärzellen gehören kryokonservierte Formate und Zellen, die vorab auf Stoffwechselmarker und Signalwege geprüft sind.
Zu den verschiedenen Optionen für Primärzellen gehören kryokonservierte Formate und Zellen, die vorab auf Stoffwechselmarker und Signalwege geprüft sind.
Zugehörige Produktressourcen
Seite 1 von 3