Merck
BCK-EDU488
Sigma-Aldrich
EdU-Click 488
sufficient for 100 assays
Synonym(e):
EdU-Zellproliferations-Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.22
Fluoreszenz
λex 496 nm; λem 516 nm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
EdU (5-Ethynyl-2′-desoxyuridin) ist ein Nukleosid-Analogon zu Thymidin, das während der aktiven DNA-Synthese in die DNA eingebaut wird. Im Gegensatz zu BrdU-Assays basieren die EdU-Click-Assays nicht auf Antikörpern, weshalb zum Nachweis des eingebauten Nukleosids keine DNA-Denaturierung erforderlich ist. Die EdU-Click-Assays von Baseclick nutzen stattdessen die Klick-Chemie für den Nachweis in einer Vielzahl von Fluoreszenzfarbstoffen. Mit dem optimierten Detektionsprotokoll können zudem die Gesamtzahl der Schritte sowie die Dauer insgesamt deutlich reduziert werden. Das einfache Detektionsverfahren mittels Klick-Chemie ist innerhalb von 30 Minuten abgeschlossen und hinsichtlich des Inhalts und der kontextreichen Ergebnisse mit Multiplexing-Verfahren vergleichbar.
Anwendung
Bildgebung
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Drake S Edwards et al.
Cell reports, 32(12), 108166-108166 (2020-09-24)
Effective spatio-temporal control of transcription and replication during S-phase is paramount to maintaining genomic integrity and cell survival. Dysregulation of these systems can lead to conflicts between the transcription and replication machinery, causing DNA damage and cell death. BRD4 allows
Federico Ghiselli et al.
BMC molecular and cell biology, 22(1), 12-12 (2021-02-14)
Enterocytes exert an absorptive and protective function in the intestine, and they encounter many different challenging factors such as feed, bacteria, and parasites. An intestinal epithelial in vitro model can help to understand how enterocytes are affected by these factors
Yongmao Yu et al.
Journal of immunological methods, 350(1-2), 29-35 (2009-08-04)
T lymphocyte proliferations can be measured by [(3)H]thymidine incorporation. However, many labs avoid this technique because of the need to use radioactive substrates. In addition, [(3)H]thymidine incorporation method does not permit simultaneous characterization of the proliferating cells. We developed the
Fatemah Chehrehasa et al.
Journal of neuroscience methods, 177(1), 122-130 (2008-11-11)
Labelling and identifying proliferating cells is central to understanding neurogenesis and neural lineages in vivo and in vitro. We present here a novel thymidine analogue, ethynyl deoxyuridine (EdU) for labelling dividing cells, detected with a fluorescent azide which forms a