Wichtige Dokumente
A2859
Monoclonal Anti-ATG5 antibody produced in mouse
clone ATG5-18, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-APG5, Anti-APG5L, Anti-ASP, Anti-ATG5 autophagy related 5 homolog, Anti-hAPG5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ATG5-18, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~56 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extract of human K562 cells
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATG5(9474)
mouse ... Atg5(11793)
rat ... Atg5(365601)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable