Wichtige Dokumente
A2731
AMG 9810
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
2E-N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-Propenamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: >5 mg/mL
Ersteller
Amgen
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccc3OCCOc3c2)cc1
InChI
1S/C21H23NO3/c1-21(2,3)16-7-4-15(5-8-16)6-11-20(23)22-17-9-10-18-19(14-17)25-13-12-24-18/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3,(H,22,23)/b11-6+
InChIKey
GZTFUVZVLYUPRG-IZZDOVSWSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable