Wichtige Dokumente
A2556
Monoklonaler Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper (γ-kettenspezifisch)
clone RG-96, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
alkaline phosphatase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
RG-96, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
rabbit
Darf nicht reagieren mit
goat, feline, pig, guinea pig, rat, bovine, canine, human, horse, sheep, chicken
Methode(n)
direct ELISA: 1:50,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot: 1:200,000-1:400,000 using total cell extract of HeLa cells
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2