Merck
A1127
Sigma-Aldrich
Adenosine 5′-monophosphomorpholidate 4-morpholine-N,N′-dicyclohexylcarboxamidine salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H21N6O7P · C17H31N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
709.77
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Biologische Quelle
natural (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥93% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C1CCC(CC1)N\C(=N\C2CCCCC2)N3CCOCC3.Nc4ncnc5n(cnc45)[C@@H]6O[C@H](COP(O)(=O)N7CCOCC7)[C@@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C17H31N3O.C14H21N6O7P/c1-3-7-15(8-4-1)18-17(20-11-13-21-14-12-20)19-16-9-5-2-6-10-16;15-12-9-13(17-6-16-12)20(7-18-9)14-11(22)10(21)8(27-14)5-26-28(23,24)19-1-3-25-4-2-19/h15-16H,1-14H2,(H,18,19);6-8,10-11,14,21-22H,1-5H2,(H,23,24)(H2,15,16,17)/t;8-,10-,11-,14-/m.1/s1
InChIKey
VYSFOCCDQZWOQI-HZGXGGOMSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges