Merck
A111050
Sigma-Aldrich
DMT-dA(bz)-Phosphoramidit
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Synonym(e):
DMT-dA(bz)-Amidit, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxyadenosin, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit], N6-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyadenosin-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidit]
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C47H52N7O7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
857.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Biologische Quelle
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Qualitätsniveau
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Form
powder or granules
Methode(n)
oligo synthesis: suitable
Verunreinigungen
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
Farbe
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Kompatibilität
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Nukleosidprofil
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C47H52N7O7P/c1-32(2)54(33(3)4)62(59-27-13-26-48)61-40-28-42(53-31-51-43-44(49-30-50-45(43)53)52-46(55)34-14-9-7-10-15-34)60-41(40)29-58-47(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(56-5)23-19-36)37-20-24-39(57-6)25-21-37/h7-12,14-25,30-33,40-42H,13,27-29H2,1-6H3,(H,49,50,52,55)/t40-,41+,42+,62?/m0/s1
InChIKey
GGDNKEQZFSTIMJ-AKWFTNRHSA-N
Allgemeine Beschreibung
DNA-Phosphoramidite von Proligo führen aufgrund ihrer hohen Kupplungseffizienz zu Oligonukleotiden mit hoher Ausbeute und hoher Qualität. Der Entschützungsschritt der automatisierten Oligonukleotidsynthese ist wesentlich für die Synthesedauer und die Qualität des Endprodukts. Exozyklische Aminfunktionen werden durch eine Benzoylgruppe (dA(bz) und dC(bz)) oder Isobutyrylgruppe (dG(ib)) geschützt. Hauptmerkmale von DNA-Phosphoramidit:
  • Die empfohlenen Spaltungs- und Entschützungsbedingungen sind 8 Stunden bei 55 °C oder 24 Stunden bei Raumtemperatur mit konzentrierter Ammoniaklösung für gängige basengeschützte Oligonukleotide.
  • Die hohe Kupplungseffizienz von DNA-Phosphoramiditen von Proligo führt zu Oligonukleotiden mit hoher Ausbeute und hoher Qualität. Das Produkt gehört zu den ABI-Synthesizern.
Rechtliche Hinweise
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable