Merck
MABN1795
Sigma-Aldrich
Anti-Progranulin/GRN-Antikörper, Klon 8H10
clone 8H10, from rat
Synonym(e):
Granulins, Progranulin/GRN
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8H10, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2cκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Grn (14824)
Allgemeine Beschreibung
Granuline bilden eine Familie von sezernierten, glykosylierten Peptiden, die mit 7,5 Wiederholungen eines hochkonservierten 12-Cysteingranulin-/Epithelin-Motivs aus einem einzigen Vorläuferprotein gespalten werden. Das Vorläuferprotein aus 602 Aminosäuren der Maus, Preprograulin (UniProt Q3U9N4), wird auch Proepithelin und von PC-Zellen abgeleiteter Wachstumsfaktor genannt. Durch die Spaltung des Signalpeptids (AS 1–17) entsteht Proganulin (Acrogranin; AS 18–589), das weiter in 7 aktive Peptide namens Granulin-1 bis Granulin-7 gespalten werden kann. Sowohl die Peptide als auch das Proganulinprotein regulieren das Zellwachstum. Mitglieder der Granulinfamilie sind wichtig für die normale Entwicklung, Wundheilung und Tumorgenese. Heterozygote Loss-of-Function-Mutationen im GRN-Gen sind eine bekannte Ursache für die frontotemporale lobäre Degeneration (FTLD) mit Ansammlung von TAR-DNA-Bindungsprotein (TDP)-43, während eine komplette GRN-Defizienz aufgrund einer homozygoten Loss-of-Function-Mutation die lysosomale Speicherstörung verursacht, die als neuronale Ceroidlipofuszinose (NCL) bezeichnet wird. Bei GRN-/- Mäusen, einem Mausmodell für GRN-assoziiertes FTLD-TDP (FTLD-TDP/GRN), wurde festgestellt, dass die lysosomalen Proteine Cathepsin D (CTSD) erhöht sind, während bei CTSD(−/−)-Mäusen, einem Modell für NCL, ein hochregulierter Granulinspiegel beobachtet wird. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass beide Arten von Knockout-Mäusen erhöhte Konzentrationen des Transmembranproteins 106B (TMEM106B) als ein üblicher Phänotyp aufweisen.
Spezifität
Reagiert mit Preprogranulin und Progranulin (Acrogranin, Proepithelin), aber nicht mit Granulin-1 bis Granulin-7.
Immunogen
Epitop: Nahe am C-Terminus
Lineares Peptid, das der Ratten-Progranulin-Sequenz in der Nähe des C-Terminus entspricht
Anwendung
Dieser Anti-Progranulin/GRN-Antikörper, Klon 8H10, ist zur Verwendung in Western Blotting und Immunhistochemie für den Nachweis von Progranulin/GRN validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden eine erhöhte Proganulin-Expression in Hirnhomogenaten von CTSD-/- Mäusen und ein Verlust der Proganulin-Expression in Hirnhomogenaten von GRN-/- Mäusen erkannt (Gotzl, J.K., et al (2014). Acta Neuropathol.127(6):845-860).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine erhöhte Proganulin-Expression in der Kortex-, Hippocampus- und Thalamusregion von CTSD-/- Mäusen im Vergleich zu Wildtyp-Mäusen unter Verwendung gefrorener Gehirnschnitte erkannt (Gotzl, J.K., et al (2014). Acta Neuropathol.127(6):845-860).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting in Uterusgewebelysat von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: Mit 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde Progranulin/GRN in 10 µg Uterusgewebelysat von Mäusen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~65 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Ratten-IgG2cκ-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable