Wichtige Dokumente
94398
2-Heptyl-3-hydroxy-4(1H)-chinolon
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (HPLC)
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC1=C(O)C(=O)c2ccccc2N1
InChI
1S/C16H21NO2/c1-2-3-4-5-6-11-14-16(19)15(18)12-9-7-8-10-13(12)17-14/h7-10,19H,2-6,11H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
CEIUIHOQDSVZJQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verpackung
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable