Wichtige Dokumente
94258
Eriodictyol
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC=C(O)C(O)=C3)C1
InChI
1S/C15H12O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-5,13,16-19H,6H2
InChIKey
SBHXYTNGIZCORC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable