Merck
94072
Sigma-Aldrich
Phalloidin-Atto 565
suitable for fluorescence, ≥80.0% (HPLC)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352108
NACRES:
NA.32
Qualitätsniveau
Assay
≥80.0% (HPLC)
Form
solid
Mol-Gew.
Mw 1394 g/mol
Hersteller/Markenname
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol
UV-Absorption
λ: 562.0-568.0 nm Amax
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Atto 565 ist ein neuartiger Fluoreszenzmarker, der zur Klasse der Rhodaminfarbstoffe gehört. Der Marker weist starke Absorption, hohe Fluoreszenzquantenausbeute, hohe Thermo- und Photostabilität und sehr geringe Triplettbildung auf. Atto 565 ist ein Gemisch aus zwei Isomeren mit praktisch identischen optischen Absorptions- und Emissionseigenschaften. Das Pilztoxin Phalloidin stammt aus dem Giftpilz Amanita phalloides. Seine Toxizität geht auf die Eigenschaft zurück, dass es F-Aktin in Leber- und Muskelzellen binden kann. Durch die Bindung von Phalloidin werden die Aktinfilamente sehr stark stabilisiert. Phalloidin bindet nur an Aktinpolymere und -oligomere, nicht an Aktinmonomere. Für den Aktin-Phalloidin-Komplex wurde eine Dissoziationskonstante in der Größenordnung von 3 x 10-8 ermittelt. Phalloidin unterscheidet sich von Amanitin in seiner Wirkungsgeschwindigkeit; bei hohen Dosierungen tritt der Tod bei Mäusen oder Ratten innerhalb von 1 bis 2 Stunden ein. Phalloidin-Fluoreszenzkonjugate werden eingesetzt, um Aktinfilamente in histologischen Untersuchungen zu markieren. Manche strukturellen Eigenschaften von Phalloidin sind für die Bindung an Aktin erforderlich. Die Seitenkette der Aminosäure 7 (gamma-delta-Dihydroxyleucin) kann jedoch chemisch modifiziert werden, ohne dass es dadurch zu einem nennenswerten Affinitätsverlust für Aktin kommt.
Weitere Informationen finden Sie hier
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Aixin Cheng et al.
Tissue engineering. Part A, 24(11-12), 968-978 (2017-12-28)
We previously developed a 14-day culture protocol under potentially GMP, chemically defined conditions, to generate chondroprogenitors from human embryonic stem cells (hESCs). In vivo work has confirmed the cartilage repair capacity of these cells in a nude rat osteochondral defect
Silke Rothenbusch-Fender et al.
Biology open, 6(12), 1876-1888 (2017-11-11)
During
Mariangela Sabatella et al.
Cell reports, 34(2), 108608-108608 (2021-01-14)
Hereditary DNA repair defects affect tissues differently, suggesting that in vivo cells respond differently to DNA damage. Knowledge of the DNA damage response, however, is largely based on in vitro and cell culture studies, and it is currently unclear whether DNA repair
Preethi P et al.
Frontiers in immunology, 11, 1528-1528 (2020-08-28)
A large body of research implicates the brain and fat body (liver equivalent) as central players in coordinating growth and nutritional homeostasis in multicellular animals. In this regard, an underlying connection between immune cells and growth is also evident, although
Thomas Bise et al.
Scientific reports, 10(1), 11551-11551 (2020-07-16)
Zebrafish can regenerate their damaged hearts throughout their lifespan. It is, however, unknown, whether regeneration remains effective when challenged with successive cycles of cardiac damage in the same animals. Here, we assessed ventricular restoration after two, three and six cryoinjuries