Wichtige Dokumente
93800
Tylose® MH 300
viscosity 150-450 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
Synonym(e):
Methyl-2-hydroxyethylcellulose
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Farbe
white to faint beige
Viskosität
150-450 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
Übergangstemp.
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
Löslichkeit
H2O: soluble 20 mg/mL
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable